Merck
446203
Sigma-Aldrich
ジメトキシメチルビニルシラン
97%
別名:
ジメトキシメチルビニルシラン, ビニルジメトキシメチルシラン, メチルジメトキシビニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH3)2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
132.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ジメトキシメチルビニルシランは、直接重縮合によるポリメチルビニルボロシロキサン(PMVB)の合成に使用されます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
446203-25ML:
446203-100ML:
446203-VAR:
446203-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of hyperbranched polymethylvinylborosiloxanes and modification of addition-curable silicone with improved thermal stability.
Li L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 27(12), 723-728 (2013)
Alexander N Bugrov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 837-849 (2018-04-24)
Spherical nanoparticles of ZrO2 with 2 and 10 mol% EuO1.5 up to 20 nm size were prepared by the method of hydrothermal synthesis for luminescent functionalization of the polymer-inorganic nanocomposites based on poly(methyl methacrylate). Surface modification of oxide nanoparticles was carried out