Merck
221066
Sigma-Aldrich
ビス(クロロメチル)ジメチルシラン
97%
別名:
Bis(chloromethyl)dimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2Si(CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
157.11
Beilstein:
1733794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](C)(CCl)CCl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3-5)4-6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
TVRFAOJPBXYIRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
221066-50G:
221066-BULK:
221066-VAR:
221066-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)