Merck
734462
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7ClO2
CAS番号:
分子量:
134.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
含みます
≤0.5% BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.455
密度
1.150 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChI Key
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.0 °F
引火点(℃)
62.77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734462-VAR:
734462-1G:
734462-BULK:
734462-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)