Merck
454923
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
別名:
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH2Cl
CAS番号:
分子量:
178.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
含みます
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
品質水準
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454923-1L:
454923-BULK:
454923-VAR:
454923-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Çiğdem Kip et al.
Journal of chromatography. A, 1396, 86-97 (2015-04-23)
Poly(3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate), poly(HPMA-Cl-co-EDMA) capillary monolith was proposed as a reactive starting material with tailoring flexibility for the preparation of monolithic stationary phases. The reactive capillary monolith was synthesized by free radical copolymerization of 3-chloro-2-hydroxypropyl methacrylate (HPMA-Cl) and ethylene dimethacrylate