Merck
370525
Sigma-Aldrich
1-ヨード-1H,1H,2H,2H-パーフルオロデカン
96%
別名:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-10-ヨードデカン, 1-ヨード-1H,1H,2H,2H-パーフルオロデカン, 1H,1H,2H,2H-パーフルオロ-1-デシルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)7CH2CH2I
CAS番号:
分子量:
574.02
Beilstein:
1894667
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
mp
54-58 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C10H4F17I/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2
InChI Key
XVKJSLBVVRCOIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane was identified as Persistent Organic Pollutant (POP) and was listed as high-production-volume chemical (HPVC).
アプリケーション
1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorodecane may be used in the preparation of 2,2′-bipyridines featuring fluorinated alkyl groups.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
370525-5G:
370525-BULK:
370525-25G:4548173993713
370525-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fluorous modification of 2, 2'-bipyridine.
Bennett BL, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 127(1), 140-145 (2006)