Merck
342017
Sigma-Aldrich
ヘプタフルオロ-2-ヨードプロパン
98%
別名:
2-ヨードパーフルオロプロパン, パーフルオロイソプロピルヨージド, ヘプタフルオロイソプロピルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CFI
CAS番号:
分子量:
295.93
Beilstein:
1841228
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.12 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
密度
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
InChI Key
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘプタフルオロ-2-ヨードプロパンは二次フルオロアルキルヨウ化物です。ヘキサフルオロプロペンへ一フッ化ヨウ素を添加して調製します。
アプリケーション
ヘプタフルオロ-2-ヨードプロパンはパーフルオロプロピルマグネシウム臭化物とパーフルオロプロピルマグネシウムヨウ化物の調製に用いられることがあります。 以下のテロメル化反応における連鎖移動試薬として用いられます:
  • 1,1-ジフルオロエチレンおよびテトラフルオロエチレン
  • CF3I、C2F5I、n-C3F7Iと1,1-ジフルオロエチレン
  • n-C3F7I とテトラフルオロエチレン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342017-5G:4548173988122
342017-VAR:
342017-25G:4548173988115
342017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
372. Organometallic and metalloid compounds made from heptafluoro-2-iodopropane, and their properties.
Chambers RD, et al.
Journal of the Chemical Society, 1962, 1993-1999 null
Telomerization reactions in the synthesis of models for some fluorocarbon Polymers.
Chambers RD, et al.
Tetrahedron, 20(3), 497-506 (1964)