Merck
474487
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシル アクリラート
contains 100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
別名:
アクリル酸3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル, 1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシル アクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)7CF3
CAS番号:
分子量:
518.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
含みます
100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.337 (lit.)
bp
90 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C13H7F17O2/c1-2-5(31)32-4-3-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h2H,1,3-4H2
InChI Key
QUKRIOLKOHUUBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリル酸1H,1H,2H,2H-ペルフルオロデシルは、ペルフルオロ構造により低い表面張力、優れた化学的および熱的安定性、疎水性などの独特の特性を持つアクリル酸モノマーです。その特性のため、薬物送達、コンタクトレンズ、歯科用樹脂、および表面コーティングフィルムの分野で広く使用されています。
アプリケーション
アクリル酸1H,1H,2H,2H-ペルフルオロデシルは以下に使用できます:
  • 塩化[2-(メタクリロイルオキシ)エチル]トリメチルアンモニウム(PMETAC)およびポリ(アクリル酸1H, 1H, 2H, 2H-ペルフルオロデシル)(PPFDA)のブロックコポリマーブラシの合成のためのモノマー。これらのポリマーブラシは、マイクロ流体および生物医学デバイスにおいて摩擦を低減するために使用することができます。
  • 気相成長法(CVD)によるフッ素化ブロックコポリマーの調製。これらは非常に透明な疎水性フィルムであり、光学ガラスおよび商用光学フィルターの生体適合性コーティングとして使用されています。
  • 薬物担体として使用可能で血液-脳関門(BBB)を通過する能力がある、ポリ(アクリル酸1H, 1H, 2H, 2H-ペルフルオロデシル)ナノ粒子の合成のための前駆体。神経保護剤の標的化輸送に利用されています。
  • 医療用織物のための防汚性および抗感染性表面コーティングの作製。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474487-BULK:
474487-VAR:
Q474487-VAR:
474487-25ML:
474487-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Responsive Copolymer Brushes of Poly [(2-(Methacryloyloxy) Ethyl) Trimethylammonium Chloride](PMETAC) and Poly (1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecyl acrylate)(PPFDA) to Modulate Surface Wetting Properties
Nikolaos Politakos, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 37, 662-667 (2016)
One-step vapor deposition of fluorinated polycationic coating to fabricate antifouling and anti-infective textile against drug-resistant bacteria and viruses
Qing Song, et al.
Chemical Engineering Journal, 418, 129368-129368 (2021)
In-vivo time course of organ uptake and blood-brain-barrier permeation of poly (L-lactide) and poly (perfluorodecyl acrylate) nanoparticles with different surface properties in unharmed and brain-traumatized rats
Patrick Bechinger, et al.
Frontiers in Neurology, 14, 994877-994877 (2023)
Transparent block copolymer thin films for protection of optical elements via chemical vapor deposition
Merve Ozpirin and Ozgenc Ebil
Thin Solid Films, 660, 391-398 (2018)
Christopher Walker et al.
Nano letters, 19(3), 1595-1604 (2019-01-29)
Surface fogging is a common phenomenon that can have significant and detrimental effects on surface transparency and visibility. It affects the performance in a wide range of applications including windows, windshields, electronic displays, cameras, mirrors, and eyewear. A host of