アッセイ
97%
含みます
HQ, MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
InChI Key
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474347-5ML:
474347-25ML:
474347-BULK:
474347-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック