Merck
367656
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
別名:
HFiPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
CAS番号:
分子量:
222.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1.22 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.319 (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
InChI Key
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
367656-VAR:
367656-BULK:
367656-1G:
367656-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.