Merck
484431
Sigma-Aldrich
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート
ReagentPlus®, ≥99.5%
別名:
DOWANOL®PMA, 1,2-プロパンジオールモノメチルエーテルアセタート, MPA, PGMEA, プロピレングリコールメチルエーテルアセタート, 酢酸1-メトキシ-2-プロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH(CH3)CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1751656
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
3.7 mmHg ( 20 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
669 °F
expl. lim.
13.1 %
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
溶解性
water: soluble 198 g/L at 20 °C
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)は、フォトレジスト用溶媒です。異なる種類の土壌における、本試薬の微生物分解が研究されています。PGMEAの経口基準容量(RfD)値が、吸入実験によって得られています。PGMEAへの(5-アルキルスルホニルオキシイミノ-5H-チオフェン-2-イリデン)-2-メチルフェニル-アセトニトリルの溶解度が解析されています。
アプリケーション
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートは、ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)ベースのマイクロ流体デバイスにおける流路チャンネルの開発に使用されています。
法的情報
Dow Chemical社製品
Dow Chemical Companyの®登録商標です
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
113.9 °F - closed cup
引火点(℃)
45.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484431-18L:
484431-5L:
484431-4L:
484431-VAR:
484431-1L:
484431-IL-18L-BL:
484431-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of photoresist shelf life in PGMEA and CA solvent systems.
Nelson WC.
SPIE Proc., 2195 (1994)
Yug C Saraswat et al.
Journal of colloid and interface science, 564, 43-51 (2020-01-07)
Our ability to dictate the colloid geometry is intimately related to self-assembly. The synthesis of anisotropic colloidal particles is currently dominated by wet chemistry and lithographic techniques. The wet chemical synthesis offers limited particle geometries at bulk quantities. Lithographic techniques
Novel photoacid generators for chemically amplified resists with g-line, i-line, and DUV exposure.
Asakura T, et al.
SPIE Proc., 4345 (2001)
Christian Bleilevens et al.
Scientific reports, 8(1), 8031-8031 (2018-05-26)
Extracorporeal lung assist technology is one of the last options in critical care medicine to treat patients suffering from severe oxygenation and decarboxylation disorders. Platelet activation along with the consequent thrombus formation is a potentially life-threatening complication of this technique.
Nasim Annabi et al.
Lab on a chip, 13(18), 3569-3577 (2013-06-04)
The research areas of tissue engineering and drug development have displayed increased interest in organ-on-a-chip studies, in which physiologically or pathologically relevant tissues can be engineered to test pharmaceutical candidates. Microfluidic technologies enable the control of the cellular microenvironment for