Merck
537586
Sigma-Aldrich
3-エトキシプロピオン酸エチル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
146.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
166 °C (lit.)
蒸気密度
5.03 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
不純物
≤0.05% (water)
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
mp
-75 °C
溶解性
water: soluble 54.1 g/L at 20 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
新しいポリマーを調製するときの溶媒として使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
136.4 °F
引火点(℃)
58 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537586-VAR-D:
537586-VAR:
537586-1L:
537586-BULK:
537586-4X4L:
537586-500ML:
537586-18L:
537586-18L-CS:
537586-20L:
537586-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Qi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 58(5), 684-689 (2002-04-17)
Five fungal species, Cladosporium resinae (ATCC 34066), Cladosporium sphaerospermum (ATCC 200384), Exophiala lecanii-corni (CBS 102400), Mucor rouxii (ATCC 44260), and Phanerochaete chrysosporium (ATCC 24725), were tested for their ability to degrade nine compounds commonly found in industrial off-gas emissions. Fungal
J. Photopolym. Sci. Technol., 16, 335-345 (2003)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 88, 636-640 (2003)
The hydroxyl radical reaction rate constant and products of ethyl 3-ethoxypropionate.
Baxley JS, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(8), 637-644 (1997)
P J Deisinger et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 20(10), 989-997 (1990-10-01)
1. The metabolism and disposition of ethyl 3-ethoxypropionate (EEP) in male Sprague-Dawley rats was studied following single oral gavage at 150 or 1500 mg/kg. The 14C-EEP was rapidly absorbed at both dose levels, and was excreted predominantly as metabolites in