アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-メトキシプロピオン酸メチルはエステルです。
アプリケーション
3-メトキシプロピオン酸メチルは、リパーゼ触媒を用いる1-フェニルエタンアミンのN-アシル化のためのアシル化試薬として用いられる可能性があります。また、ポリ(2-ヒドロキシエチル5-ノルボルネン-2-カルボン酸/t-ブチル5-ノルボルネン-2-カルボキシレート/5-ノルボルネン-2-カルボン酸/無水マレイン酸)レジストの合成において使用される可能性があります。これらのレジストのリソグラフィー性能はArFステッパーを用いて研究されました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407429-250ML:
407429-VAR:
407429-1L:
407429-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Novel Alicyclic Polymers for 193nm Single Layer Resist Materials
Jung J-C, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 11(3), 481-488 (1998)
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the