製品種目
ReagentPlus®
品質水準
アッセイ
99%
expl. lim.
8 % (lit.)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチレングリコール モノエチルエーテルアセテート[2-(2-エトキシエトキシ)エチルアセテート] は、高沸点の吸収剤です。カルボニル基とエーテル基を豊富に含むため、CO2 溶解度の改善に役立ちます。
アプリケーション
- Density and Speed of Sound of Diethylene Glycol Monoethyl Ether+ Propylene Glycol at T=(288.15 - 318.15) K: This study provides crucial thermophysical data essential for designing engineering systems involving diethylene glycol monoethyl ether (carbitol) (M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020).
- Hydrate Equilibrium Conditions for Water, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate, and Methane: Discusses the effects of diethylene glycol monoethyl ether acetate on hydrate formation, crucial for applications in energy and environmental engineering (M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016).
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
537527-4L:
537527-VAR:
537527-18L:
537527-BULK:
537527-20L:
537527-1L:
537527-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solubilities of CO2 capture absorbents 2-ethoxyethyl ether, 2-butoxyethyl acetate and 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Fluid Phase Equilibria, 370, 1-7 (2014)