Merck
32240
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセタート
≥99.0% (GC)
別名:
エチルジグリコールアセタート, 酢酸 2-(2-エトキシエトキシ)エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
1764643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
218-219 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
32240-1L:
32240-BULK:
32240-VAR:
32240-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)