Merck
109967
Sigma-Aldrich
酢酸2-エトキシエチル
98%
別名:
1-アセトキシ-2-エトキシエタン, エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート, 酢酸セロソルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2OC2H5
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1748677
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
テクニック:
microbiological culture: suitable
bp:
156 °C (lit.)
蒸気圧:
2 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
715 °F
expl. lim.
13 %
テクニック
microbiological culture: suitable
屈折率
n20/D 1.403-1.409
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble about 6 parts
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸2-エトキシエチルは、酢酸2-エトキシエチル測定のためのパッシブバッジの実地評価を検討するために使用されます
法的情報
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109967-4L:4548173230160
109967-1L:4548173230184
109967-2.5L:
109967-25L:
109967-VAR:
109967-25ML:4548173230177
109967-BULK:
109967-18L:4548173230153
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S E Chia et al.
American journal of industrial medicine, 31(2), 148-152 (1997-02-01)
The objectives of this study were to determine the exposure levels among workers who handle 2-ethoxyethylacetate (EGEEA) in the liquid crystal display (LCD) manufacturing industry and to study the menstrual patterns among the exposed workers compared to a referent group
Y Kim et al.
Occupational and environmental medicine, 56(6), 378-382 (1999-09-04)
To evaluate exposure to mixed solvents containing ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) in shipyard painters, to determine if EGEEA is toxic to the bone marrow. An industrial hygiene survey was performed to identify exposure to EGEEA of two groups
L M Sweeney et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 62(1), 124-139 (2001-06-16)
Methoxyethanol (ethylene glycol monomethyl ether, EGME), ethoxyethanol (ethylene glycol monoethyl ether, EGEE), and ethoxyethyl acetate (ethylene glycol monoethyl ether acetate, EGEEA) are all developmental toxicants in laboratory animals. Due to the imprecise nature of the exposure data in epidemiology studies
Reproductive toxicity of ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether and their acetates.
J A Wess
Scandinavian journal of work, environment & health, 18 Suppl 2, 43-45 (1992-01-01)
J E Doe
Environmental health perspectives, 57, 33-41 (1984-08-01)
An inhalation teratology study was conducted in rats at 10, 50 and 250 ppm ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) and in rabbits at 10, 50 and 175 ppm EGEE. This study was designed to supplement a study conducted for NIOSH