蒸気密度
4.77 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
864 °F
expl. lim.
3.8 %
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I18709-VAR:
I18709-5ML:4548173949741
I18709-1L:4548173949734
I18709-BULK:
I18709-2.5L:
I18709-100ML:4548173949727