安全性情報
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
別名:
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-126-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.33 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-3.8 % (v/v)
bp
210-216 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
転移温度
flash point 85 °C
溶解性
14.5 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体