蒸気密度
5.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES記法
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 足場の3Dプリンティング:3Dプリンティング用のポリ(セバシン酸グリセロール)アクリラートの合成に酢酸2-ブトキシエチルを使用しており、医療用インプラントおよび組織工学のための生体適合性材料の開発におけるその溶媒としての役割を示しています(Wu et al., 2020)。
- 食品接触材料の移動分析:消費者安全および食品安全規則の準拠を確実にするためのGC-MSを使用したプラスチック製哺乳瓶から移動する化合物の抽出および分析における酢酸2-ブトキシエチルの用途を示しています(Onghena et al., 2014)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307289-VAR:
307289-BULK:
307289-1L:4548173987729
307289-25ML:4548173987712