Merck
537551
Sigma-Aldrich
エチレングリコールブチルエーテル
≥99%
別名:
2-ブトキシエタノール, ブチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732511
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
bp:
169-172.5 °C (lit.)
蒸気圧:
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
≤0.10% (water)
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレングリコールブチルエーテル(EGBE)は、塗装業界で広く使用されているエチレンオキシドベースのグリコールエーテル溶媒です。n-酢酸ブチルに対する相対蒸発速度は0.07であると報告されています。 毒性が評価されています。 アクリルアテックス合成における増粘剤としてのEGBEの作用が調べられています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537551-VAR-9:
537551-20L-A:4548173167831
537551-VAR-A:
537551-1L-A:4548173167824
537551-VAR-A-D:
537551-BULK-9:
537551-4L-A:4548173167848
537551-18L-A:
537551-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel alkali and cosolvent thickening mechanism for latex.
He L, et al.
New. J. Chem., 39(11), 8984-8992 (2015)
Reproductive toxicology. Ethylene glycol monobutyl ether.
Environmental health perspectives, 105 Suppl 1, 217-218 (1997-02-01)
R L Smith
Environmental health perspectives, 57, 1-4 (1984-08-01)
Ethylene oxide-based glycol ether and glycol ether ester solvents have been used in the coatings industry for the past fifty years. Because of their excellent performance properties (evaporation rate, blush resistance, flow-out and leveling properties, solubility for coating resins, solvent
G Amir et al.
The British journal of oral & maxillofacial surgery, 49(1), 21-25 (2009-12-26)
Female rats develop haemolytic anaemia and disseminated thrombosis and infarction in multiple organs, including bone, when exposed to 2-butoxyethanol (BE). There is growing evidence that vascular occlusion of the subchondral bone may play a part in some cases of osteoarthritis.
Gintautas Korinth et al.
Toxicology letters, 170(2), 97-103 (2007-04-07)
We determined percutaneous absorption kinetics of 2-butoxyethanol (BE) in volunteers using microdialysis. Four male volunteers were dermally exposed twice to 90% and 50% aqueous solutions (v/v) of BE for 4.5h. To determine percutaneous absorption kinetics the concentration of BE was