About This Item
10 mmHg ( 81 °C)
おすすめの製品
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
expl. lim.
10.6 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.1% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 230 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 275 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256366-1L:4548173125442
256366-BULK:
256366-VAR:
256366-6X1L:4548173252513
256366-2L:4548173125459
256366-500ML:
256366-6X500ML:
256366-4X2L:4548173252506