Merck
525200
Sigma-Aldrich
エチレングリコールジアセタート
99%
別名:
1,2-ジアセトキシエタン, グリコールジアセタート, 二酢酸エチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2OCOCH3
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1762308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二酢酸エチレングリコール(EGDA)はエチレングリコールの酢酸エステルです。ケイ酸塩の硬化剤として広く使用されています。ねじれ角および結合角の予測値が、エチレングリコールの安息香酸誘導体の結晶構造データと一致していることが判明しました。EGDAは、エチレングリコールと酢酸から、被支持イオン性液体(触媒)の存在下におけるエステル化によって調製できます。タバコの工業生産に使用されるグリセリルトリアセタートの代替物です。
アプリケーション
二酢酸エチレングリコールは、カプロラクトンの化学酵素合成での過酢酸の現場生成のためのアシルドナーとして使用できます。ポリ(エチレングルタレート)を酵素的に合成するための前駆物質として使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
525200-18L:
525200-VAR:
525200-500ML:
525200-4L:
525200-BULK:
525200-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaoman Zhao et al.
Ultrasonics sonochemistry, 31, 506-511 (2016-03-12)
The present work explores the best conditions for the enzymatic synthesis of poly (ethylene glutarate) for the first time. The start-up materials are the liquids; diethyl glutarate and ethylene glycol diacetate, without the need of addition of extra solvent. The
Study on the esterification for ethylene glycol diacetate using supported ionic liquids as catalyst: Catalysts preparation, characterization, and reaction kinetics, process.
Yang J, et al.
Chemical Engineering Journal, 280, 147-157 (2015)
Baeyer?Villiger Oxidation of Cyclohexanone in Aqueous Medium with In Situ Generation of Peracid Catalyzed by Perhydrolase CLEA.
Chavez G, et al.
Topics in Catalysis, 57(5), 349-355 (2014)
The toxic compounds and leaching characteristics of spent foundry sands.
Ji S, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 132(3-4), 347- 364 (2001)
Conformational Studies on Oligomethylene Glycol Derivatives III. Ethylene Glycol Diacetate.
Sundararajan PR, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 53(23), 3557-3562 (1975)