Merck
205621
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールジブチルエーテル
≥99%
別名:
2-ブトキシエチルエーテル, ジブチルジグリコール, ビス(2-ブトキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
218.33
Beilstein:
1750713
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジエチレングリコールジブチルエーテル中の硝酸プルトニウム(IV)弱酸溶液の変色が研究されています
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
244.4 °F - closed cup
引火点(℃)
118 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
205621-5ML:
205621-VAR:
205621-100ML:
205621-BULK:
205621-1L:
205621-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)