Merck
520462
Sigma-Aldrich
ジ(プロピレングリコール)ジメチルエーテル、異性体混合物
≥99.1%
別名:
Proglyde®DMM, ビス(メトキプロピル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC3H6OC3H6OCH3
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.1%
bp:
175 °C (lit.)
品質水準
アッセイ
≥99.1%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCC(C)OC(C)COC
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
水性ポリウレタンコ-ティング等のプロトンに敏感な系に使用できる非プロトン性溶媒です。
法的情報
Dow Chemical製
Proglyde is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
520462-5L:
520462-25L:
520462-1L:
520462-VAR:
520462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)