Merck
484210
Sigma-Aldrich
ジ(プロピレングリコール)プロピルエーテル、異性体混合物
≥98.5%
別名:
DOWANOL® DPnP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
CAS番号:
分子量:
176.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98.5%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Dow Chemical製
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
484210-VAR:
484210-1L:
484210-5L:
484210-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)