Merck
187593
Sigma-Aldrich
トリプロピレングリコール
97%
別名:
[(1-メチル-1,2-エタンジイル)ビス(オキシ)]ビスプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H[OC2H3(CH3)]3OH
CAS番号:
分子量:
192.25
Beilstein:
2235421
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.63 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H20O4/c1-4-8(10)12-6-7(3)13-9(11)5-2/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
SNAJJYBUNRAGEF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 新規dipropylene glycol/tripropylene glycol製造プロセスの開発:この研究では、dipropylene glycolおよびtripropylene glycolを製造するための新たなプロセスの開発について概説し、変性および靭性強化における市場用途に焦点を当てています(Yoshii et al., 2014)。
  • 竹炭上での銀粒子の合成:銀ナノ粒子合成のための還元剤としてtripropylene glycolを利用し、導電性および抗菌性表面を作製するための材料科学における用途の可能性を示しています(Chiang & Yeh, 2014)。
  • Tripropylene glycol diacrylate系サポートインク:製造後に容易に除去できる支持構造物の作製における使用に焦点を当て、3D印刷用途のtripropylene glycol diacrylateの改質について説明しています(He et al., 2017)。
  • Epoxy acrylate-tripropylene glycol diacrylate混合物の粘度:材料科学および工業用途の両方で広く使用されている紫外線硬化型コーティング剤の用途に重要な、これらの混合物の粘度の温度依存性を検討しています(Liu et al., 2015)。
  • ディーゼルエンジンの燃焼と排出:環境化学・エネルギー分野での用途に重要な燃焼の改善と排ガス減少を実現するためのディーゼル燃料の添加剤としてのtripropylene glycolの使用を検討しています(Hazar, 2017)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
187593-BULK:
187593-3L:
187593-25ML:
187593-VAR:
187593-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chin-Ping Kung et al.
International journal of pharmaceutics, 586, 119538-119538 (2020-06-17)
Methadone appears to be a promising candidate for pain management. Previously, we conducted a comprehensive characterization study of methadone base and evaluated the dermal delivery of methadone from various neat solvents. Four solvents, namely d-limonene (LIM), ethyl oleate (EO), Transcutol®