蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
viscous liquid
自己発火温度
699 °F
expl. lim.
9.2 %
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% peroxides (as H2O2)
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
OCCOCCOCCO
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
95126-BULK-F:
95126-500ML-F:
95126-100ML-F:
95126-VAR-F:
試験成績書(COA)