Merck
106550
Sigma-Aldrich
メソ-1,2-ジブロモ-1,2-ジフェニルエタン
≥97%
別名:
二臭化スチルベン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
CAS番号:
分子量:
340.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
solid
mp
241 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Br[C@H]([C@H](Br)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12Br2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14+
InChI Key
GKESIQQTGWVOLH-OKILXGFUSA-N
詳細
メソ-1,2-ジブロモ- 1,2-ジフェニルエタンは、アセトニトリル中で電気化学的に脱ハロゲン化されます。また、電解生成された C60−3により減少します。
アプリケーション
メソ-1,2-ジブロモ-1,2-ジフェニルエタン(メソ-SBr2)を使用して、ジメチルスルホキシド中の9-置換 fluorenide イオンとの ± およびメソ-SBr2の反応が調べられました。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
106550-5G:
106550-25G:
106550-VAR:
106550-100G:
106550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Debromination of meso-and (?)-1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane by 9-Substituted Fluorenide Ions: Correlation between Stereochemical Results and Redox Potentials.
Lund T, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 47, 877-877 (1993)
Electro-organic chemistry of fullerenes. Part 1. Indirect cathodic reduction of vic-dihalides and perfluoroalkyl halides using C60 as mediator. Cyclic voltammetric study and preparative-scale electrolysis.
Fuchigami T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 411(1), 115-119 (1996)
Reduction of Vicinal Dihalides. I. The Electrochemical Reduction of meso and (?)-1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane.
Fawell P, et al.
Australian Journal of Chemistry, 43(8), 1421-1430 (1990)