主要文書
8.14152
Sigma-Aldrich
trans-Stilbene
for synthesis
別名:
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-098-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
溶解性
0.00029 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI Key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2