主要文書
8.14345
Sigma-Aldrich
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
別名:
Pyridinium bromide-perbromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6Br3N
CAS番号:
分子量:
319.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
254-446-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
InChI Key
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3