Merck
301590
Sigma-Aldrich
三臭化テトラブチルアンモニウム
98%
別名:
TBABr3, テトラブチルアンモニウムブロミドパーブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4NBr3
CAS番号:
分子量:
482.18
Beilstein:
3746114
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
71-76 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラブチルアンモニウムトリブロミドは次の用途で使用できます。
  • 遊離糖のO-イソプロピリデン誘導体の調製に使用する触媒として。
  • tert-ブチルメチルシリル(TBDMS)エーテルを官能基選択的に切断するためにメタノールに添加する試薬として。
  • インドールを種々のアルデヒドと求電子置換してビス-インドリメタンを合成するときの触媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
301590-VAR:
301590-25G:
301590-100G:
301590-5G:
301590-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrabutylammonium tribromide (TBATB)- MeOH: An efficient chemoselective reagent for the cleavage of tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers
Gopinath R and Patel BK
Organic Letters, 2(26), 4177-4180 (2000)
Mild and Efficient Synthesis of bis-Indolylmethanes Catalyzed by Tetrabutylammonium Tribromide
Lin X, et al.
Synthetic Communications, 36(21), 3153-3160 (2006)
Tetrabutylammonium tribromide (TBATB): a mild and efficient catalyst for O-isopropylidenation of carbohydrates
Khan AT, et al.
Carbohydrate Research, 346(5), 673-677 (2011)
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage