Merck
161659
Sigma-Aldrich
4-ブロモアセトアニリド
98%
別名:
Nアセチル-4-ブロモアニリン;
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4Br
CAS番号:
分子量:
214.06
Beilstein:
2208091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
165-169 °C (lit.)
溶解性
alcohol: moderately soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
cold water: insoluble
ethyl acetate: soluble
water: very slightly soluble (hot)
官能基
amide
bromo
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ブロモアセトアニリドは、医薬品合成のためのスズキ反応やヘック反応など、さまざまな有機変換における構成要素として使用されます。
アプリケーション
4-ブロモアセトアニリドは、カキ中のいくつかのフェニル尿素と、トリアジン系除草剤及びその変換生成物の測定における内部標準物質として使用されました。Gd(III)キレートをTiO2表面にアンカリングするための新しいリガンドの合成に使用されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
161659-VAR:
161659-25G:
161659-BULK:
161659-100G:
161659-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1H NMR relaxivity of aqueous suspensions of titanium dioxide nanoparticles coated with a gadolinium (III) chelate of a DOTA-monoamide with a phenylphosphonate pendant arm.
Rehor I, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(10), 1494-1500 (2009)
Improved functional group compatibility in the palladium-catalyzed synthesis of aryl amines
Harris, Michele C, et al.
Organic Letters, 2885-2888 (2002)
E Bichon et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 838(2), 96-106 (2006-05-27)
A method was developed for the determination of several phenylurea and triazine herbicides and their transformation products in oysters at the low microg/kg level. Pressurised liquid extraction (PLE) of lyophilisated samples had required successive SPE combined with a liquid/liquid extraction