Merck
652555
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrN2O2
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
110-113 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI Key
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652555-BULK:
652555-VAR:
652555-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)