Merck
190268
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモ-4-ニトロアニリン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
295.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
mp
205-207 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
InChI Key
YMZIFDLWYUSZCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-Dibromo-4-nitroaniline has been used in the synthesis of:
  • blue disperse dyes
  • 7-bromo-5-iodo-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
  • diphenols-amides such as N-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide and N-(2,6-diiodo-4-nitrophenyl)-4,4-bis(4-hydroxyphenyl)-pentanamide
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
190268-BULK:
190268-500G:
190268-100G:
190268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
臭素 reagent grade
Sigma-Aldrich
207888
臭素
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
Polymerization by phase transfer catalysis. 24. Synthesis of condensation polymers derived from halogenated diphenol-amides with the amide group in the side chain.
Tagle LH, et al.
Polym. Bull., 42(6) (1999)
Substituent effects on the colour, dyeing and fastness properties of 4-phenylazo-1-naphthylamines and of 2-acetylamino-5-methoxy-4-N-?-cyanoethyl-N-?-hydroxyethylaminoazobenzene.
Peters AT.
Journal of the Society of Dyers and Colourists, 104(9), 344-348 (1988)
K Suresh Kumar et al.
Environmental monitoring and assessment, 127(1-3), 67-72 (2006-08-10)
Facile, selective and sensitive spectrophotometric method has been developed for the determination of bendiocarb in its insecticidal formulations, fortified water, food grains, agriculture wastewater and agriculture soil samples with prepared reagents. The method was based on alkaline hydrolysis of the
Synthesis of 7-Bromo-5-iodo-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid.
Dumont F and Slegers G.
Bull. Soc. Chim. Belg., 104(8), 505-507 (1995)