Merck
155861
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
156.11
Beilstein:
2210199
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
94-96 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
Nc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI Key
LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Fluoro-3-nitroaniline was used in the preparation of commercial hair dyes.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
155861-100G:
155861-25G:
155861-VAR:
155861-5G:
155861-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S J Barbee et al.
Toxicology and applied pharmacology, 72(3), 400-405 (1984-03-15)
4-Fluoro-3-nitroaniline (4-F-3-NA), an intermediate used in the production of commercial hair dyes, was administered daily for 90 days via po intubation to Charles River CD rats at doses of 40, 120, or 360 mg/kg to determine its subchronic toxicology. All
S Chen et al.
Journal of neurochemistry, 45(3), 940-945 (1985-09-01)
We had previously shown that 4-fluoro-3-nitrophenyl azide (FNPA) is a competitive inhibitor of both types of monoamine oxidase (MAO) in the dark, but it is a preferential photoaffinity label for only the type B MAO (MAO-B). Recently we synthesized a