Merck
UFC8003
Millipore
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
別名:
Centrifugal concentrator, 3 kDa MWCO, 4 mL sample volume
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
パラメーター
4 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
直径
17.3 mm
ろ過面積
3 cm2
容量
4 mL
ポアサイズ
3 kDa MWCO
輸送温度
ambient
詳細
Filter Code: PLBC
アプリケーション
  • Ultrafiltration with 3,000 Dalton molecular weight cutoff Ultracel® membrane.
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms.
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates and protein removal prior to HPLC.
  • Concentration of dilute or pre-purified proteins from column eluents.
  • Desalting, buffer exchange and protein dialysis.
  • Size exclusion and protein fractionation.
特徴および利点
Minimum Final Concentrate Volume: 50 µL
物理的形状
Color Code: 透明 ピンク色キャップ付
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
ナノ粒子の精製と製造における、ろ過法とメンブレンフィルターの選定。
このページでは、タンパク質サンプル調製に限外ろ過膜を使用することの原理と利点を考察しています。用途には溶媒交換、タンパク質サンプルの濃縮、サンプルの精製などが考えられます。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
プロトコル
ヒト血漿プロテオームは、バイオマーカーの発見と検討を行うための豊富な資源です。
The human plasma proteome is a vast resource for biomarker discovery and investigation.
関連コンテンツ
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.