Merck
UFC203024
Millipore
Amicon® Ultra Centrifugalフィルター、30 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
別名:
遠心式濃縮器、30 kDa MWCO、2 mLサンプル容量
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
2 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
119.7 mm
直径
15.9 mm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
30 kDa MWCO
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
Ultracel® 30,000ダルトン分子量カットオフフィルターを備えたAmicon® Ultra-2 mL遠心デバイスは、迅速な限外ろ過をもたらし、高い濃縮係数を示し、希薄で複雑なサンプルマトリックスからの容易な濃縮回収を可能にします。例えば、1 mg/mL初期濃度のオボアルブミン(45 kDa)は通常97%に保持されます。
縦型のデザインとメンブレンの有効表面積が、迅速なサンプル処理、高いサンプル回収率(一般に、希薄な開始溶液の90%超)、および50倍の濃縮性能をもたらします。溶質分極と、それに伴うメンブレンのファウリングは、縦型のデザインによって最小限に抑えられ、またフィルターデバイスの物理的な急速停止が回転による乾燥を防止して、サンプル喪失の可能性を回避します。ろ液収集後の便利な逆回転ステップにより、濃縮サンプルの効率的な回収(種の保持)が達成されます。
このデバイスは、スウィングローターまたは固定アングルローターで回転可能です。Amicon® Ultra-2 mLデバイスは非滅菌で提供され、一回のみ使用できます。縦型のメンブレンデザインと逆回転を備えるAmicon® Ultra 2 mLフィルターは、最短の回転時間で最高レベルの回収をもたらします。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 30,000ダルトン分子量カットオフUltracel®メンブレンによる限外ろ過。
  • 抗原、抗体、酵素、核酸、または微生物を含む生物サンプルの濃縮。
  • 組織培養抽出物または細胞ライセートに見られる高分子成分の精製。
  • プライマー除去、PCRクリーンアップ、反応混合物からのリンカーまたは高分子標識の除去、およびHPLC前のタンパク質除去。
  • 脱塩、バッファー交換、タンパク質透析。
  • サイズ排除およびタンパク質分画。
特徴および利点
  • 30 kDa NMWCOのUltracel®再生セルロースメンブレンは、90%を超える保持液回収率を達成します。
  • 2 mLを15~70 μLまで濃縮
  • 98%のサンプル回収率
  • 短い処理時間:10~30分回転時間
  • 急速停止設計
  • 逆回転機能により一貫した回収率を実現
関連事項
先発品:4208
物理的形状
カラーコード: 透明
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Sergey A Dyshlovoy et al.
Scientific reports, 10(1), 9764-9764 (2020-06-20)
New bicyclic guanidine alkaloid, urupocidin C (Ur-C) along with the previously known urupocidin A (Ur-A) were isolated from the rare deep-sea marine sponge Monanchora pulchra, harvested in Northwestern Pacific waters. The unique structure of Ur-C was elucidated using 1D and
Sergey A Dyshlovoy et al.
Marine drugs, 18(5) (2020-05-15)
The phenomenon of high sugar consumption by tumor cells is known as Warburg effect. It results from a high glycolysis rate, used by tumors as preferred metabolic pathway even in aerobic conditions. Targeting the Warburg effect to specifically deliver sugar
資料
このページでは、タンパク質サンプル調製に限外ろ過膜を使用することの原理と利点を考察しています。用途には溶媒交換、タンパク質サンプルの濃縮、サンプルの精製などが考えられます。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.