物質
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume> 10 μL
メーカー/製品名
Microcon®
パラメーター
0.5 mL sample volume
テクニック
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
ろ過面積
0.32 cm2
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
•希釈溶液であっても回収率は通常95%超
•最少量の検体であっても逆遠心して回収率を最大化
•ろ過したまたは濃縮したサンプルは標準的なマイクロ遠心チューブに保存できて便利
•濃縮係数は最大100X
特長:
•逆遠心により少量でも高い回収率(濃縮率20X未満)
•低結合Ultracelメンブレン
•速やかな処理
サンプルアプリケーション:
•法医学検査用のゲノムDNAの回収
•核酸の濃縮・脱塩(エタノール沈殿の代わりに使える、回収率の高い方法)
•増幅したDNAからのプライマーの除去
•フラットなメンブレンデザインを利用した簡単なろ液回収
関連事項
法的情報
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
プロトコル
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
関連コンテンツ
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.