Merck
MRCF0R100ET
Millipore
Microcon® DNAファストフロー遠心式フィルター
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
別名:
Centrifuge concentrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume> 10 μL
メーカー/製品名
Microcon®
パラメーター
0.5 mL sample volume
テクニック
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
ろ過面積
0.32 cm2
輸送温度
ambient
詳細
1.5 mLチューブを使用できるすべての遠心分離機で、あらゆる高分子溶液を簡単かつ効率的に濃縮・脱塩します。低結合Ultracelメンブレンを用いたMicrocon フィルターでは以下が可能です:
•希釈溶液であっても回収率は通常95%超
•最少量の検体であっても逆遠心して回収率を最大化
•ろ過したまたは濃縮したサンプルは標準的なマイクロ遠心チューブに保存できて便利
•濃縮係数は最大100X
Microcon DNAファストフローフィルター
ゲノムDNAをSDSバッファーを用いて濃縮・回収するために最適化。医療グレードのOリングシールと組み合わせたメンブレンおよびその他のデバイス構成要素の非特異的結合特性が低いため、デバイスは、サンプル損失を最小限に抑えつつ複数の洗浄ステップを行うことができます。
特長:
•逆遠心により少量でも高い回収率(濃縮率20X未満)
•低結合Ultracelメンブレン
•速やかな処理
サンプルアプリケーション:
•法医学検査用のゲノムDNAの回収
•核酸の濃縮・脱塩(エタノール沈殿の代わりに使える、回収率の高い方法)
•増幅したDNAからのプライマーの除去
•フラットなメンブレンデザインを利用した簡単なろ液回収
フィルタータイプ:限外ろ過
特徴および利点
最小の最終濃縮容量:50 µL
物理的形状
カラーコード:青
法的情報
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.