Merck
MRCF0R100
Millipore
Microcon® DNAファストフロー遠心式フィルター
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
別名:
Centrifuge concentrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質:
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
L:
4.50 cm (1.8 in.)
直径:
12.3 mm
ろ過面積:
0.32 cm2
無菌性:
non-sterile
物質
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume> 10 μL
メーカー/製品名
Microcon®
パラメーター
0.5 mL sample volume
テクニック
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
直径
12.3 mm
ろ過面積
0.32 cm2
輸送温度
ambient
詳細
Microcon®遠心式フィルターは、10~500 μLの容量の水性生体サンプルの効率的な濃縮、脱塩、バッファー交換を可能にします。Microcon® DNA FAST FLOWフィルターは、SDSバッファーを用いたゲノムDNAの濃縮や回収に最適化されています。
アプリケーション
Ultracelメンブレンを用いたMicrocon DNA Fast Flow遠心式フィルターユニットを用いて一般的な有機DNAを抽出し、別の抽出方法によるDNA量と比較しました。また、ゲノムDNAの電子顕微鏡解析用の消化済みDNAのろ過にも用いられています。
特徴および利点
Microcon®遠心式フィルターには、以下のようないくつかの利点があります:
  • 逆方向スピンにより、少容量で高回収率を実現
  • 低結合率のUltracel®メンブレン
  • 迅速な処理
  • <20倍の濃縮倍率が得られ、一貫した再現性を確保
関連事項
先発品:42413
法的情報
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bacillus spp. Bacteriophage and the Dairy Environment
Adamso KL and McKillip JL
Liaoning Chemical Industry, 23(2), 4-4 (2019)
Matteo Berti et al.
Nature communications, 11(1), 3531-3531 (2020-07-17)
Homologous recombination (HR) factors were recently implicated in DNA replication fork remodeling and protection. While maintaining genome stability, HR-mediated fork remodeling promotes cancer chemoresistance, by as-yet elusive mechanisms. Five HR cofactors - the RAD51 paralogs RAD51B, RAD51C, RAD51D, XRCC2 and
関連コンテンツ
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.