主要文書
8.01600
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline
for synthesis
別名:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-393-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
有効性
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
かさ密度
810 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3