About This Item
化学式:
K3Fe(CN)6
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
フォーム:
powder or chunks
溶解性:
water: soluble 329 g/L at 20 °C
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or chunks
粒径
<10 μm
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
溶解性
water: soluble 329 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェリシアン化カリウム(III)は、二クロム酸カリウム滴定の外部指示薬として広く採用されているカリウム塩です。サンプル中のマルトースとグルコース量を測定するための、フェリシアン化カリウムを利用した酵素電極を含むセンサーが報告されています。 陰極液にフェリシアン化カリウムを加えると、微生物燃料電池(MFC)の発電を改善できます。
アプリケーション
フェリシアン化カリウム(III)は、以下の用途に使用されています:
- 損傷した新生仔マウス心臓の組織凍結切片を染色するX-gal染色溶液の調製。
- Issopus officinalisの凍結乾燥エタノール抽出物の還元力アッセイ。
- エポキシ包埋前の生物学的サンプルの後固定用のグルタルアルデヒドおよび四酸化オスミウムとの併用。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702587-250G:4548173923987
702587-BULK:
702587-VAR:
702587-50G:4548173923994
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of cathodic electron acceptors and potassium ferricyanide concentrations on the performance of microbial fuel cell.
Wei L, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(17), 12980-12986 (2012)
Thomas C Jhou et al.
Neuron, 61(5), 786-800 (2009-03-17)
Separate studies have implicated the lateral habenula (LHb) or amygdala-related regions in processing aversive stimuli, but their relationships to each other and to appetitive motivational systems are poorly understood. We show that neurons in the recently identified GABAergic rostromedial tegmental
Thomas Stone et al.
Current biology : CB, 27(20), 3069-3085 (2017-10-11)
Path integration is a widespread navigational strategy in which directional changes and distance covered are continuously integrated on an outward journey, enabling a straight-line return to home. Bees use vision for this task-a celestial-cue-based visual compass and an optic-flow-based visual
Potassium ferricyanide mediated disposable biosensor for determination of maltose and glucose.
Ge F, et al.
Analytical Letters, 31(3), 383-394 (1998)
The obtaining of an antioxidant product based on Issopus officinalis freeze: Dried extract.
Emanuel V, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 5(10), 2078-2085 (2011)