同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
InChI Key
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
736716-VAR:
736716-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)