Merck
455989
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノ鉄(II)酸カリウム 三水和物
≥99.95% trace metals basis
別名:
フェロシアン化カリウム, 黄血塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4Fe(CN)6 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
70 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChI Key
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カリウムヘキサシアノ鉄(II)三水和物は、シアノゲルからのキセロゲルの生成に使用され、このゲルには固体ガスセンサーとしての潜在的用途があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
455989-BULK:
455989-VAR:
455989-100G:4548173939971
455989-25G:4548173939988
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miljan N M Milunović et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-08-23)
A series of four water-soluble salicylaldehyde thiosemicarbazones with a positively charged trimethylammonium moiety ([H2LR]Cl, R = H, Me, Et, Ph) and four copper(II) complexes [Cu(HLR)Cl]Cl (1-4) were synthesised with the aim to study (i) their antiproliferative activity in cancer cells
Holger Schulze et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(5) (2021-04-04)
Rapid point of care tests for bacterial infection diagnosis are of great importance to reduce the misuse of antibiotics and burden of antimicrobial resistance. Here, we have successfully combined a new class of non-biological binder molecules with electrochemical impedance spectroscopy
Sharp, S.L. et al.
Chemistry of Materials, 10, 880-880 (1998)
Jorge S Valadas et al.
Neuron, 98(6), 1155-1169 (2018-06-12)
Parkinson's disease patients report disturbed sleep patterns long before motor dysfunction. Here, in parkin and pink1 models, we identify circadian rhythm and sleep pattern defects and map these to specific neuropeptidergic neurons in fly models and in hypothalamic neurons differentiated
Katlijn Vints et al.
Scientific reports, 9(1), 130-130 (2019-01-16)
Analysis of neuronal arborization and connections is a powerful tool in fundamental and clinical neuroscience. Changes in neuronal morphology are central to brain development and plasticity and are associated with numerous diseases. Golgi staining is a classical technique based on