Merck
244023
Sigma-Aldrich
ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
フェリシアン化カリウム, 赤血塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K3Fe(CN)6
CAS番号:
分子量:
329.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.05%
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(フェリシアン化カリウム)は、K4[Fe(CN)6]の陽極酸化により生成可能です。
アプリケーション
ヘキサシアノ鉄(III)酸カリウム(フェリシアン化カリウム)は、diethidiumおよびdi-mito-ethidiumの生成における酸化剤として使用されます。 塩化コバルト六水和物と反応して、CoHCF(ヘキサシアノ鉄酸コバルト)ナノ粒子が得られます。
グルコース用電気伝導度センサーの製造時に酸化剤として用いられます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244023-5G:4548173933573
244023-12KG:
244023-VAR:
244023-100G:4548173933559
244023-BULK:
244023-500G:4548173933566
244023-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glucose conductometric biosensor with potassium hexacyanoferrate (III) as an oxidizing agent.
Dzyadevich SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 374(1), 11-18 (1998)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 291-291 (1994)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)
Thorsten Litzenburger et al.
Clinical science (London, England : 1979), 134(7), 921-939 (2020-04-03)
Maternal obesity determines obesity and metabolic diseases in the offspring. The white adipose tissue (WAT) orchestrates metabolic pathways, and its dysfunction contributes to metabolic disorders in a sex-dependent manner. Here, we tested if sex differences influence the molecular mechanisms of
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological