Merck
90440
Sigma-Aldrich
トリエチレングリコールモノブチルエーテル
technical, ~70% (GC)
別名:
ブチルトリグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
206.28
Beilstein:
1750600
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~70% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441
bp
265-350 °C (lit.)
密度
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C10H22O4/c1-2-3-5-12-7-9-14-10-8-13-6-4-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
COBPKKZHLDDMTB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
トリエチレングリコールモノブチルエーテル(TEGMBE)は、次の場合に溶媒として使用できます。
  • 熱分解法による超常磁性酸化鉄ナノ粒子の合成。
  • CO2を可溶化することから、CO2の除去に。
また、ビス(1,1,1,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,4-ペンタンジオナト)バリウムのポリエチレン付加物の調製において反応物として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solubilities of carbon dioxide in polyethylene glycol ethers
Henni A, et al.
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 83(2), 358-361 (2005)
Seo Woo Song et al.
Science advances, 7(13) (2021-03-26)
Pen drawing is a method that allows simple, inexpensive, and intuitive two-dimensional (2D) fabrication. To integrate such advantages of pen drawing in fabricating 3D objects, we developed a 3D fabrication technology that can directly transform pen-drawn 2D precursors into 3D
Volatility by design. synthesis and characterization of polyether adducts of bis (1, 1, 1, 5, 5, 5-hexafluoro-2, 4-pentanedionato) barium and their implementation as metal- organic chemical vapor deposition precursors
Belot JA, et al.
Chemistry of Materials, 9(7), 1638-1648 (1997)
Use of triethylene glycol monobutyl ether in synthesis of iron oxide nanoparticles
Beyaz S, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 361, 249-254 (2014)
24883902
PubMed ID (for auto-filling citation data) null