Merck
438871
Sigma-Aldrich
トリ(プロピレングリコール)ブチルエーテル、異性体混合物
90%
別名:
Tripropylene glycol n -butyl ether, Tripropylene glycol monobutyl ether, [2-(2-Butoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
CAS番号:
分子量:
248.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
438871-1L:
438871-BULK:
438871-VAR:
438871-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)