Merck
438111
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)モノブチルエーテル
average Mn ~1,000
別名:
PPG-14ブチルエーテル, PPG-16ブチルエーテル, ブトキシポリプロピレングリコール, ポリ(プロピレンオキシド)モノブチルエーテル, ポリオキシプロピレングリコールブチルモノエーテル, ポリプロピレングリコールブチルエーテル, ポリプロピレングリコールモノブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~1,000
屈折率
n20/D 1.448
粘度
140 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
転移温度
pour point −40 °C
密度
0.989 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
油圧油、金属加工油/工作油、熱媒体液、はんだ液、焼入剤、潤滑油、溶媒、可塑剤、整泡剤。
特徴および利点
荷重下で優れた潤滑性を示し、金属腐食がありません。非常に低灰分であり、低流動点、優れた熱安定性を示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
285.1 °F - closed cup
引火点(℃)
140.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
438111-4L:
438111-1L:
438111-VAR:
438111-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)