Merck
438200
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
別名:
PEG/PPG Copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~12,000
屈折率
n20/D 1.466
粘度
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
転移温度
pour point 4 °C
溶解性
H2O: soluble at <70 °C
密度
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.CC(O)CO
InChI Key
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
特徴および利点
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
物理的形状
Dihydroxy functional.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
438200-VAR:
438200-BULK:
438200-250ML:
438200-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)