安全性情報
8.20959
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol dimethyl ether
for synthesis
別名:
Tetraethylene glycol dimethyl ether, Dimethyl tetraglycol, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
CAS番号:
分子量:
222.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
205-594-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
195 °C (DIN 51794)
有効性
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.1 cSt(20 °C)
bp
272-277 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
転移温度
flash point 141 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体