Merck
128082
Sigma-Aldrich
2-エトキシエタノール
ReagentPlus®, 99%
別名:
エチルグリコール, エチレングリコールモノエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098271
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
テクニック:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
135 °C (lit.)
蒸気圧:
3.8 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.8 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °F
expl. lim.
14 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.10% water
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-エトキシエタノールはグリコールエーテルです。エトキシ酢酸(EAA)の前駆体として報告されています。 n-アルカン、2,2,4-トリメチルペンタン、およびシクロヘキサンとの二元混合物のさまざまな物理的特性(密度、屈折率、粘度、および音速)が評価されています。 CO2との二元混合物の高圧気液平衡(VLE)データ が報告されています。リガンドであるN,N-ビス(2-ヒドロキシ-5-ブロモ-ベンジル)1,2 ジアミノプロパン(HBDAP)を用いる鉄(III)の分光光度定量において溶媒として使用できます。
アプリケーション
2-エトキシエタノール(エチレングリコールものエチルエーテル)は、ゼブラフィッシュ胚を用いた毒性検査(ZET)において使用されてきました。 マイクロエマルション界面動電クロマトグラフィーおよび溶媒修飾ミセル界面動電クロマトグラフィーを介した高度に疎水性の分析種の分離において補助界面活性剤のように機能します。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
128082-VAR:
128082-1L:4548173222264
128082-VAR-D:
128082-18L:4548173222257
128082-4L:4548173222233
128082-25ML:
128082-2.5L:
128082-500ML:
128082-25L:
128082-BULK:
128082-20L:4548173222240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Selective preconcentration, separation and speciation of ferric iron in different samples using N, N'-bis (2-hydroxy-5-bromo-benzyl) 1, 2 diaminopropane"
Kara D and Alkan
Talanta, 55(2), 415-423 (2001)
"Comparison of microemulsion electrokinetic chromatography and solvent-modified micellar electrokinetic chromatography"
Hansen HS, et al.
Journal of Separation Science, 24(8), 643-650 (2001)
Measurements and correlation of high-pressure VLE of binary CO2-alcohol systems (methanol, ethanol, 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol).
Joung SN, et al.
Fluid Phase Equilibria, 185(1), 219-230 (2001)
Density, Viscosity, Refractive Index, and Speed of Sound in Binary Mixtures of 2-Ethoxyethanol with n-Alkanes (C6 to C12), 2, 2, 4-Trimethylpentane, and Cyclohexane in the Temperature Interval 298.15-313.15 K.
Aminabhavi TM and Gopalakrishna B.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(3), 632-641 (1995)
Sanne A B Hermsen et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(3), 745-753 (2011-01-18)
The zebrafish embryotoxicity test (ZET) is a fast and simple method to study chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis in ovo. We developed a novel quantitative evaluation method to assess the development of the zebrafish